di-Kaliumoxalat 20% aqueous solution, extra_pure
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
07224.2000 07224.3000 07224.5020
KRAF07224.2000EA 0 EUR
KRAF07224.2000 KRAF07224.3000 KRAF07224.5020
di-Kaliumoxalat 20% aqueous solution, extra_pure
di-Kaliumoxalat
Formel: C₂K₂O₄
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Dichte: 2.13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012464
CAS-Nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820