di-Kaliumoxalat 30% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Dikaliumsalz, Oxalsäure Kaliumsalz, Ethandisäure Dikaliumsalz
01324.3000 01324.2000 01324.5020
KRAF01324.3000EA 83.5 EUR
KRAF01324.3000 KRAF01324.2000 KRAF01324.5020
di-Kaliumoxalat 30% in wässriger Lösung, reinst
di-Kaliumoxalat
Formel: C₂K₂O₄
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Dichte: 2.13
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012464
CAS-Nummer: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable