Kalium-tert-butoxid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
328650-2L 328650-500ML 328650-50ML
SIAL328650-2LEA 838 EUR
SIAL328650-2L SIAL328650-500ML SIAL328650-50ML
Kalium-tert-butoxid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112,21 g/mol
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3