Lithium-tert-butanolat 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398209-250ML 398209-50ML
SIAL398209-250MLEA 265 EUR
SIAL398209-250ML SIAL398209-50ML
Lithium-tert-butanolat 1 mol/l in Hexan, Sigma-Aldrich®
Lithium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Molecular Weight: 80,06 g/mol
MDL: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5