Lithium-tert-butanolat 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398195-250ML 398195-50ML
SIAL398195-250MLEA 195 EUR
SIAL398195-250ML SIAL398195-50ML
Lithium-tert-butanolat 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lithium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Molecular Weight: 80,06 g/mol
MDL: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5