Lithium-tert-butanolat 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
379311000 379318000
379311000.EA 95.4 EUR
379311000. 379318000.
Lithium-tert-butanolat 2.2 M in THF, AcroSeal®
Lithium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Molecular Weight: 80.06 g/mol
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)