(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
232801000 232805000
ACRO232801000EA 49.9 EUR
ACRO232801000 ACRO232805000
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid 98+%
D-Panthenol
Formel: C₉H₁₉NO₄
Molecular Weight: 205.25 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (2.7Pa)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065006
CAS-Nummer: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Assay ≥98.0 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +29.0° to +32.0° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)