Calciumthioglycolat Trihydrat
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Calciumbis(mercaptoacetat) Trihydrat
1.02125.1000 1.02125.9075
1.02125.1000EA 0 EUR
1.02125.1000 1.02125.9075
Calciumthioglycolat Trihydrat
Calciumthioglycolat Trihydrat
Formel: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150707
CAS-Nummer: 65208-41-5
EINECS: 249-881-5
UN: 3263
ADR: 8,III