(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan ≥94% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
L16400.06
L16400.14
L16400.06EA
97.2
EUR
L16400.06
L16400.14
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan ≥94% stabilisiert
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94%
CAS No.: 4369-14-6
Molecular Formula: C9H18O5Si
Formula Weight: 234.33
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 95-100°/3mm
Beilstein Reference: 2046320
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00054803
Formel:
C₉H₁₈O₅Si Molecular Weight: 234,32 g/mol Siedepunkt: 95…100 °C (3 mmHg) Dichte: 1,059 Flammpunkt: 123 °C (253 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054803 CAS-Nummer: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 UN: 1760 ADR: 8,III |