Tributylacetylcitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tributyl O-Acetylcitrate, Acetyltributylcitrate, Acetyl tributyl citrate, Tributyl 2-acetoxypropane-1,2,3-tricarboxylate, O-Acetylcitric acid tributyl ester
MQ300
W308005-1KG W308005-5KG
SIALW308005-1KGEA 82.1 EUR
SIALW308005-1KG SIALW308005-5KG
Tributylacetylcitrat, Sigma-Aldrich®
Tributylacetylcitrat
Formel: C₂₀H₃₄O₈
Molecular Weight: 402.49 g/mol
MDL: MFCD00043554
CAS-Nummer: 77-90-7
EINECS: 201-067-0