α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
K2000-5G K2000-100G K2000-1KG K2000-25G
SIALK2000-5GEA 67.6 EUR
SIALK2000-5G SIALK2000-100G SIALK2000-1KG SIALK2000-25G
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
Formel: C₅H₅KO₅
Molecular Weight: 184,19 g/mol
MDL: MFCD00064195
CAS-Nummer: 997-43-3
EINECS: 213-641-8