Bismut(III)citrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
480746-100G 480746-500G
SIAL480746-100GEA 48.7 EUR
SIAL480746-100G SIAL480746-500G
Bismut(III)citrat, Sigma-Aldrich®
Bismut(III)citrat
Formel: C₆H₅BiO₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050817
CAS-Nummer: 813-93-4
EINECS: 212-390-1