1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
PN-8624-1G
PN-8624-5G
COBBPN-8624-1GEA
73.6
EUR
COBBPN-8624-1G
COBBPN-8624-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₁BN₂O₂ Molecular Weight: 284.16 g/mol |
MDL:
MFCD03789252 CAS-Nummer: 761446-45-1 |