1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Phenylmethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
636002-1G
636002-5G
SIAL636002-1GEA
41.6
EUR
SIAL636002-1G
SIAL636002-5G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₁BN₂O₂ Molecular Weight: 284,16 g/mol |
MDL:
MFCD03789252 CAS-Nummer: 761446-45-1 |