1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1-Benzyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
720445-250MG 720445-1G
SIAL720445-250MGEA 85.8 EUR
SIAL720445-250MG SIAL720445-1G
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-boronsäure
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 202,02 g/mol
MDL: MFCD04038760
CAS-Nummer: 852362-22-2