(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
SILS00155.5
SILS00155.25
SILNSILS00155.5EA
0
EUR
SILNSILS00155.5
SILNSILS00155.25
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Formel:
C₉H₁₈O₅Si Molecular Weight: 234.32 g/mol |
MDL:
MFCD00054803 CAS-Nummer: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 |