4-(4-Bromphenoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695351-25G
695351-5G
SIAL695351-25GEA
428
EUR
SIAL695351-25G
SIAL695351-5G
4-(4-Bromphenoxy)phenol, Sigma-Aldrich®
4-(4-Bromphenoxy)phenol
Formel:
C₁₂H₉BrO₂ Molecular Weight: 265,11 g/mol |
MDL:
MFCD08446910 CAS-Nummer: 13320-48-4 |