Triclosan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
72779-25G-F 72779-5G-F
SIAL72779-25G-FEA 101 EUR
SIAL72779-25G-F SIAL72779-5G-F
Triclosan, Sigma-Aldrich®
Triclosan
Formel: C₁₂H₇Cl₃O₂
Molecular Weight: 289.54 g/mol
MDL: MFCD00800992
CAS-Nummer: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2