Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
B23003.30 B23003.A1
B23003.30EA 28.5 EUR
B23003.30 B23003.A1
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) ≥97%
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid)
Purity: 97% CAS No.: 552-30-7 Molecular Formula: C9H4O5 Formula Weight: 192.13 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 165-169° Boiling Point: 240-245°/14mm Beilstein Reference: 9394 Merck Reference: 14,9703 MDL No.: MFCD00005925
Formel: C₉H₄O₅
Molecular Weight: 192.13 g/mol
Siedepunkt: 240…245 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1.540
Flammpunkt: 227 °C (440 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005925
CAS-Nummer: 552-30-7
EINECS: 209-008-0