Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20138.0100 8.20138.0500
8.20138.0100EA 28.9 EUR
8.20138.0100 8.20138.0500
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid)
Formel: C₉H₄O₅
Molecular Weight: 192.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005925
CAS-Nummer: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 164 - 168 °C
Molar Mass 192.12 g/mol
Boiling Point 240 °C (19 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (240 °C)
Flash Point 227 °C
Explosion Limit 1 - 7 %(V)
pH 2 (21 g/l, H2O, 20 °C)