Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B4600-1KG B4600-25G
SIALB4600-1KGEA 108 EUR
SIALB4600-1KG SIALB4600-25G
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid), Sigma-Aldrich®
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid)
Formel: C₉H₄O₅
MDL: MFCD00005925
CAS-Nummer: 552-30-7
EINECS: 209-008-0