2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22331.0100 8.22331.0250
8.22331.0100EA 212 EUR
8.22331.0100 8.22331.0250
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Molecular Weight: 197.06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012979
CAS-Nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 275 g/l (15 °C)
Melting Point 205 °C
Molar Mass 197.06 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 1 - 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)