Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
105321000 105325000 105320025
ACRO105321000EA 50 EUR
ACRO105321000 ACRO105325000 ACRO105320025
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) 99%
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Formel: C₁₀H₂O₆
Molecular Weight: 218,12 g/mol
Siedepunkt: 397…400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 283…287 °C
Flammpunkt: 380 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 287 °C
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.2
BSC Certification Passes