Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
A12712.0E
A12712.22
A12712.36
A12712.0EEA
547
EUR
A12712.0E
A12712.22
A12712.36
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid) ≥97%
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Purity: 97%
CAS No.: 89-32-7
Molecular Formula: C10H2O6
Formula Weight: 218.12
Flash Point: 380°(716°F)
Melting Point: 284-288°
Boiling Point: 305-310°/30mm
Beilstein Reference: 213583
MDL No.: MFCD00005005
Formel:
C₁₀H₂O₆ Molecular Weight: 218,12 g/mol Siedepunkt: 305…310 °C (30 mmHg) Schmelzpunkt: 284…288 °C Dichte: 1,68 Flammpunkt: 380 °C (716 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005005 CAS-Nummer: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |