Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
412287-500G 412287-100G
SIAL412287-500GEA 198 EUR
SIAL412287-500G SIAL412287-100G
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid), Sigma-Aldrich®
Pyromellitsäuredianhydrid (1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäuredianhydrid)
Formel: C₁₀H₂O₆
Molecular Weight: 218,12 g/mol
MDL: MFCD00005005
CAS-Nummer: 89-32-7
EINECS: 201-898-9