Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
L08406.22 L08406.36
L08406.22EA 35.7 EUR
L08406.22 L08406.36
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat ≥98%
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat
Purity: 98+% CAS No.: 21799-87-1 Molecular Formula: C6H5KO5S Formula Weight: 228.27 Melting Point: ca 251° dec. Beilstein Reference: 5187027
Formel: C₆H₅KO₅S
Molecular Weight: 228,27 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 251 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007475
CAS-Nummer: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7