Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat zur Synthese
Kalium-2,5-dihydroxybenzolsulfonat
Formel: C₆H₅KO₅S
Molecular Weight: 228,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007475
CAS-Nummer: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol