Benzolseleninsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
199710050
199710250
ACRO199710050EA
125
EUR
ACRO199710050
ACRO199710250
Benzolseleninsäureanhydrid 98%
Benzeneseleninic anhydride
Formel:
C₁₂H₁₀O₃Se₂ Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001991 CAS-Nummer: 17697-12-0 EINECS: 241-701-3 UN: 3283 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |