Rhodanin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
152600250 152601000
ACRO152600250EA 48.8 EUR
ACRO152600250 ACRO152601000
Rhodanin 99%
Rhodanin
Formel: C₃H₃NOS₂
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005488
CAS-Nummer: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %