Rhodanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118192-100G
118192-25G
SIAL118192-100GEA
104
EUR
SIAL118192-100G
SIAL118192-25G
Rhodanin, Sigma-Aldrich®
Rhodanin
Formel:
C₃H₃NOS₂ Molecular Weight: 133,19 g/mol |
MDL:
MFCD00005488 CAS-Nummer: 141-84-4 EINECS: 205-505-1 |