2,4-Thiazolidindion 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
159490250 159491000
ACRO159490250EA 60 EUR
ACRO159490250 ACRO159491000
2,4-Thiazolidindion 99%
2,4-Thiazolidindion
Formel: C₃H₃NO₂S
Siedepunkt: 178…179 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005478
CAS-Nummer: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
HPLC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm