2,4-Thiazolidindion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,3-Thiazolidine-2,4-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375004-100G
375004-25G
SIAL375004-100GEA
94.2
EUR
SIAL375004-100G
SIAL375004-25G
2,4-Thiazolidindion, Sigma-Aldrich®
2,4-Thiazolidindion
Formel:
C₃H₃NO₂S Molecular Weight: 117,13 g/mol |
MDL:
MFCD00005478 CAS-Nummer: 2295-31-0 EINECS: 218-941-2 |