Thiazolidin-2-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Thiazolidine-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-1,3-thiazolidine, 1,3-Thiazolane-2-carboxylic acid
A11564.06 A11564.14
A11564.06EA 49.4 EUR
A11564.06 A11564.14
Thiazolidin-2-carbonsäure ≥97%
Thiazolidin-2-carbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 16310-13-7 Molecular Formula: C4H7NO2S Formula Weight: 133.17 Melting Point: ca 184° dec. Beilstein Reference: 112783
Formel: C₄H₇NO₂S
Molecular Weight: 133,169 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 184 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068005
CAS-Nummer: 65126-70-7