1,3-Phenylendiessigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11429.14
A11429.04
A11429.09
A11429.14EA
252
EUR
A11429.14
A11429.04
A11429.09
1,3-Phenylendiessigsäure ≥97%
1,3-Phenylendiessigsäure
Purity: 97%
CAS No.: 19806-17-8
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Odour: Odourless
Melting Point: 172-178°
Beilstein Reference: 2616749
MDL No.: MFCD00004341
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 172…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004341 CAS-Nummer: 19806-17-8 EINECS: 243-332-3 |