1,4-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P23407-25G P23407-5G
SIALP23407-25GEA 257 EUR
SIALP23407-25G SIALP23407-5G
1,4-Phenylendiessigsäure, Sigma-Aldrich®
1,4-Phenylendiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MDL: MFCD00004354
CAS-Nummer: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2