5-Brombenzo[b]thiophen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Bromobenzothiophene
HI-1677-5G HI-1677-1G
COBBHI-1677-5GEA 50.7 EUR
COBBHI-1677-5G COBBHI-1677-1G
5-Brombenzo[b]thiophen
5-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
Molecular Weight: 213.1 g/mol
MDL: MFCD03069318
CAS-Nummer: 4923-87-9