Lithiumtetrachlorocuprat 0.1 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 39.8 EUR
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Lithiumtetrachlorocuprat 0.1 M in THF
Lithiumtetrachlorocuprat
Formel: Cl₄CuLi₂
Molecular Weight: 219.24 g/mol
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011081
CAS-Nummer: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %