Thiophen-2-carbonsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
A14641.14EA 34.5 EUR
A14641.14 A14641.06 A14641.22 A14641.36
Thiophen-2-carbonsäurechlorid ≥98%
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Purity: 98% CAS No.: 5271-67-0 Molecular Formula: C5H3ClOS Formula Weight: 146.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5900 Boiling Point: 105°/30mm Beilstein Reference: 110145 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00005428
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146.6 g/mol
Siedepunkt: 105 °C (30 mmHg)
Dichte: 1.372
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
MDL: MFCD00005428
CAS-Nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8 II