Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
CC13002.250
CC13002.1
MAYBCC13002.250EA
0
EUR
MAYBCC13002.250
MAYBCC13002.1
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Formel:
C₅H₃ClOS Molecular Weight: 146.6 g/mol |
MDL:
MFCD00005428 CAS-Nummer: 5271-67-0 EINECS: 226-092-4 UN: 3265 ADR: 8 II |