Thiophen-2-carbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
288985-100G 288985-25G
SIAL288985-100GEA 86.6 EUR
SIAL288985-100G SIAL288985-25G
Thiophen-2-carbonsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Formel: C₅H₃ClOS
Molecular Weight: 146.6 g/mol
MDL: MFCD00005428
CAS-Nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8 II