3-Methylthiophen-2-carbaldehyd tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A13961.14 A13961.22
A13961.14EA 42.3 EUR
A13961.14 A13961.22
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd tech. 90%, technische Qualität
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Purity: 90% CAS No.: 5834-16-2 Molecular Formula: C6H6OS Formula Weight: 126.18 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107874 MDL No.: MFCD00005430
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 1,170
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005430
CAS-Nummer: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8