3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
SB00927.1
SB00927.10
SB00927.50
MAYBSB00927.1EA
0
EUR
MAYBSB00927.1
MAYBSB00927.10
MAYBSB00927.50
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS |
MDL:
MFCD00005430 CAS-Nummer: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |