3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HI-1253-5G
HI-1253-25G
HI-1253-100G
COBBHI-1253-5GEA
0
EUR
COBBHI-1253-5G
COBBHI-1253-25G
COBBHI-1253-100G
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
3-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel:
C₆H₆OS |
MDL:
MFCD00005430 CAS-Nummer: 5834-16-2 EINECS: 227-418-8 |