5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W320900-100G-K W320900-1KG-K
SIALW320900-100G-KEA 285 EUR
SIALW320900-100G-K SIALW320900-1KG-K
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Methylthiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126,18 g/mol
MDL: MFCD00005434
CAS-Nummer: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6