Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
522864-1L 522864-250ML
SIAL522864-1LEA 78.5 EUR
SIAL522864-1L SIAL522864-250ML
Methylstyrol (Isomerengemisch) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Methylstyrol (Isomerengemisch)
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118.18 g/mol
MDL: MFCD00168066
CAS-Nummer: 25013-15-4
EINECS: 246-562-2
UN: 2618
ADR: 3 III