tert-Butylhydroperoxid ≥70%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TBHP
A13926.0F
A13926.AE
A13926.AP
A13926.0FEA
254
EUR
A13926.0F
A13926.AE
A13926.AP
tert-Butylhydroperoxid ≥70%
tert-Butylhydroperoxid
CAS No.: 75-91-2
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 43°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.937
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: -3°
Boiling Point: 96° dec.
Beilstein Reference: 1098280
Merck Reference: 14,1570
UN No.: 3109
MDL No.: MFCD00002130
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90.12 g/mol Siedepunkt: 96 °C (Zers.) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 0.937 Flammpunkt: 43 °C(109 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002130 CAS-Nummer: 75-91-2 EINECS: 200-915-7 UN: 3109 ADR: 5.2 Merck Index: 14,1570 |