(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T27502-100G T27502-10G
SIALT27502-100GEA 524 EUR
SIALT27502-100G SIALT27502-10G
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Formel: C₄H₇NO₂S
Molecular Weight: 133,17 g/mol
MDL: MFCD00005212
CAS-Nummer: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3