Norbornadien ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,5-Norbornadiene
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
L13935.AC L13935.AE
L13935.ACEA 40.8 EUR
L13935.AC L13935.AE
Norbornadien ≥97% stabilisiert
Norbornadien
Stabilized with 250 ppm BHT
Purity: 97% CAS No.: 121-46-0 Molecular Formula: C7H8 Formula Weight: 92.14 Flash Point: -11°(12°F) Refractive Index: 1.4700 Melting Point: -20° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 506224 UN No.: 2251 MDL No.: MFCD00082301
Formel: C₇H₈
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,906
Flammpunkt: –11 °C (–12 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082301
CAS-Nummer: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
UN: 2251
ADR: 3,II