2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
230995-10G 230995-50G
SIAL230995-10GEA 68 EUR
SIAL230995-10G SIAL230995-50G
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181.03 g/mol
MDL: MFCD00003216
CAS-Nummer: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable