9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid) zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
8.18203.0025EA 207 EUR
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid) zur Synthese
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 258.7 g/mol
MDL: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 1759
ADR: 8 II